Learn More
Dimethyl-beta-cyclodextrin, methylated beta-cyclodextrins, 96%
Codice prodotto. 10328230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10328230 1 g 1g
10045413 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235530010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51166-71-3
Formula molecolare C56H98O35
Molecular Weight (g/mol) 1331.4
Numero MDL MFCD00011616
InChI Key QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Sinonimo 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Punto di fusione 298.0°C to 310.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio (on dry basis) calculated
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +163° (20°C c=1,water)
Rotazione specifica + 163.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: >330g/l (25°C). Other solubilities: <10g/l boiling water,>250g/l methanol,chloroform,dmso,dmf and,methylene chloride (25°C),<50g/l acetone (25°C)
Peso formulazione 1331.4
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder