Learn More
Dimethyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020110 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10020110 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10020110 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3830/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
CAS 111-96-6
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 162°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C6H14O3
Numero MDL 8503
Quantità 500 mL
Sinonimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI Key SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
IUPAC Name 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molecular Weight (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Peso formulazione 134.18g/mol
Pressione del vapore 1.7mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.