Learn More
Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15449059
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15449059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17284.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 109°C
Materiale o nome chimico Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane
CAS 13391-72-5
Quantità 5 g
Formula molecolare C6H15NSi
Numero MDL MFCD01318143
Numero UN UN2924
Beilstein 2203481
Sinonimo (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane
Peso formulazione 129.28
Percent Purity 97%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.769