Learn More
Dimethyl fumarate, 99%
Codice prodotto. 11408593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408593 250 g 250g
11324489 25 g 25g
11334489 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10402.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Dimethyl fumarate acts as an immunomodulator. It is also used in cycloaddition reactions involving ylides, benzenes and amino acids. It is added to food grains,tobacco,leather and preservation. Clothing
Solubility
Soluble in water (1.6 mg/ml at 20°C), methanol (30-36 mg/ml), ethanol (10 mg/ml at 25°C), DMSO (29 mg/ml at 25°C), and DMF (∼12 mg/ml).
Notes
Do not store together with acids. Incompatible with acids, bases, oxidizing agents, reducing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-49-7
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.126
Numero MDL MFCD00064438
InChI Key LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC Name dimethyl (E)-but-2-enedioate
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl fumarate
Punto di fusione 102°C to 105°C
Densità 1.37
Punti di ebollizione 192°C to 193°C
Quantità 250 g
Beilstein 774590
Indice di Merck 14,4287
Informazioni di solubilità Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl fumarate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl fumarate