Learn More
Dimethyl glutarate, 98%
Codice prodotto. 10182570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10182570 100 g Bottiglia in vetro 100g
10192570 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10182570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116231000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-40-0
Formula molecolare C7H12O4
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Numero MDL MFCD00008468
InChI Key XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
IUPAC Name dimethyl pentanedioate
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl glutarate
Nota nome 98%
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0870g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 215.0°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4236 to 1.4256
Quantità 100 g
Beilstein 02, 633
Indice di Merck 15, 4509
Gravità specifica 1.087
Informazioni di solubilità Solubility in water: 53g/L
Viscosità 2.5 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid