Learn More
Dimethyl isobutylmalonate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10232802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10232802 5 g Bottiglia in vetro 5g
10673563 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10232802 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39520-24-6
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD00015640
InChI Key GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
PubChem CID 170218
IUPAC Name dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl isobutylmalonate
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 211.0°C (763.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid