Learn More
Dimethyl isophthalate, 98%
Codice prodotto. 11490228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490228 100 g 100g
11400238 500 g 500g
11410238 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23779.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1459-93-4
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00008433
InChI Key VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC Name dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl isophthalate
Punto di fusione 67°C to 70°C
Densità 1.194
Punti di ebollizione 282°C
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Odore Mild
Quantità 100 g
Beilstein 1912251
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 98%