Learn More
Dimethyl isophthalate, 99%
Codice prodotto. 10675822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675822 500 g Plastic bottle 500g
10225860 25 g Plastic bottle 25g
10164250 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186515000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1459-93-4
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00008433
InChI Key VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC Name dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl isophthalate
Nota nome 99%
Punto di fusione >66.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 124°C (16.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(CO2CH3)2
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità 2.14 mPa.s (99°C)
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes