Learn More
Dimethyl Isosorbide, Mikromol™
Codice prodotto. 30049608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049608 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049608 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0126.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyl Isosorbide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Isosorbide
CAS 5306-85-4
Nomi componenti o analita Dimethyl Isosorbide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H14 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Dimethyl Isosorbide
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OC
IUPAC Name (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 174.0892 g/mol