Learn More
(+)-Dimethyl L-tartrate, 98+%
Codice prodotto. 10522391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10522391
Marca: Thermo Scientific Acros 172490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-68-4
Formula molecolare C6H10O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Numero MDL MFCD00064437
InChI Key PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Sinonimo +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC Name dimethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Dimethyl L-tartrate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 50°C
Colore White
Punti di ebollizione 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-CH(OH)CO2CH3]2
Quantità 25 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Condizione di rotazione specifica + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotazione specifica + 21
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals