Learn More
Dimethyl malonate, 97%
Codice prodotto. 10592941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10592941 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10021930 1 L Bottiglia in vetro 1L
11965021 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10592941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159562500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-59-8
Formula molecolare C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.12
InChI Key BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC Name dimethyl propanedioate
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl malonate
Punto di fusione -62.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1560g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C to 181.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 250 mL
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Indice di Merck 15,6168
Gravità specifica 1.156
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.