Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyl malonate |
| Punto di fusione | -62.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.1560g/mL |
| Punti di ebollizione | 180.0°C to 181.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 90°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3O2CCH2CO2CH3 |
| Vedi altri risultati |