Learn More
Dimethyl malonate, 99+%
Codice prodotto. 10657362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657362 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10647362 1 L Bottiglia in vetro 1L
13448478 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10657362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220702500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-59-8
Formula molecolare C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Numero MDL MFCD00008460
InChI Key BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC Name dimethyl propanedioate
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl malonate
Nota nome 99+%
Punto di fusione -62.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1560g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C to 181.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 250 mL
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Indice di Merck 15,6168
Gravità specifica 1.156
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid