Learn More
Dimethyl Malonate, TRC
Codice prodotto. 30372429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372429 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372429 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47459010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Formula molecolare C5 H8 O4
Quantità 10 g
Sinonimo Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
InChI Formula InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
IUPAC Name dimethyl propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Peso formulazione 132.0423