Learn More
Dimethyl methoxymethylenemalonate, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 269560250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 22398-14-7 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10023270
  • 68.51€ / 25g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
22398-14-7
174.16
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
90770
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
C7H10O5
MFCD00038225
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
Specifica
Dimethyl methoxymethylenemalonate
Authentic
98°C (0.5mmHg)
40°C to 44°C
98+%
98% min. (GC)
CH3OCH=C(COOCH3)2
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-(methoxymethylidene)propanedioate
90770
Crystalline Solid
158°C
Glass bottle
White
25g
22398-14-7
C7H10O5
MFCD00038225
Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
174.16
174.16
98+%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati