Learn More
Dimethyl oxalate, 99%
Codice prodotto. 10347670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10347670 100 g Plastic bottle 100g
10406820 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-90-2
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Numero MDL MFCD00008442
InChI Key LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
IUPAC Name dimethyl oxalate
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl oxalate
Nota nome 99%
Punto di fusione 51°C to 55°C
Colore Colorless to White
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 163°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3O2CCO2CH3
Quantità 100 g
Beilstein 02, 534
Indice di Merck 15, 6179
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,chloroform
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid