Learn More
Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11395055
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11395055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30009.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
The teroxazole has been synthesized from dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate and lithiobenzyl isocyanide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72030-81-0
Formula molecolare C7H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 185.135
Numero MDL MFCD05863258
InChI Key LYRDBSFJJDATFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 1,3-oxazole-4,5-dicarboxylate, methyl 5-methoxycarbonyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 819934
IUPAC Name dimethyl 1,3-oxazole-4,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(OC=N1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate
Punto di fusione 74°C to 76°C
Punti di ebollizione 150°C (12 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.14
Percent Purity 99%