Learn More
Dimethyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30135696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135696 100 g 100g
17988124 10 g 10g
17968424 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135696 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD477975100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-11-3
Formula molecolare C10 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
IUPAC Name dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-methyl ester
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Peso formulazione 194.0579