Learn More
Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride MP Biomedicals
Codice prodotto. 11486722 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11486722 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215094501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    120.75€ / 1g
    Risparmia 6.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
CAS 58537-94-3
Formula molecolare C9H18N2O2
Numero MDL MFCD00038942
Quantità 1 g
Sinonimo dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at
InChI Key LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=N)CCCCCC(=N)OC
IUPAC Name 1,7-dimethyl heptanediimidate
Molecular Weight (g/mol) 186.26
PubChem CID 11402688
Peso formulazione 259.2
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P232-Proteggere dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P422-Conservare sotto .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride