Learn More
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10074992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10074992 1 g 1g
10776915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10074992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00792DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 5825-71-8
Formula molecolare C11H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 234.211
Numero MDL MFCD06411548
InChI Key NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
IUPAC Name dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 234.21
Percent Purity 97%