Learn More
Dimethyl succinate, 99%
Codice prodotto. 10736551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10736551
Marca: Thermo Scientific Acros 150731000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-65-0
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Numero MDL MFCD00008466
InChI Key MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC Name dimethyl butanedioate
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl succinate
Nota nome 99%
Acidità 0.2mg KOH/g max.
Punto di fusione 18.0°C to 19.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4185 to 1.4205
Quantità 100 g
Beilstein 02, 609
Indice di Merck 15, 8999
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C)
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid