Learn More
Dimethyl Succinate-d4, TRC
Codice prodotto. 30376970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30376970 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30376970 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47281650MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Succinate-d4
CAS 30994-23-1
Formula molecolare C6 D4 H6 O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), 1,4-Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4 (ACI), Butanedioic-d4 acid, dimethyl ester (9CI), Succinic-d4 acid, dimethyl ester (7CI, 8CI), Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid 1,4-dimethyl ester, Succinic-d4 acid dimethyl ester, Dimethyl Succinate-d4, Succinic acid dimethyl ester-D4 (succinic-D4)
InChI Formula InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate
Molecular Weight (g/mol) 150.1659
Peso formulazione 150.083