Learn More
Dimethyl sulfate, 99+%
Codice prodotto. 10355700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355700 100 mL Plastic bottle 100mL
10050870 1 L Plastic bottle 1L
10667953 5 L Plastic bottle 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10355700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116821000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 77-78-1 | C2H6O4S | 126.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-78-1
Numero MDL MFCD00008416
InChI Key VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
PubChem CID 6497
ChEBI CHEBI:59050
IUPAC Name dimethyl sulfate
SMILES COS(=O)(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfate
Colore Colorless
Densità 1.3300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H6O4S
Formula lineare (CH3)2SO4
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Fieser 01,293; 04,188; 13,239
Molecular Weight (g/mol) 126.126
Peso formulazione 126.13
Percent Purity ≥99.0% (hydrolysis)
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.