Learn More
Dimethyl Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30004650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47930510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C2H6O4S
Quantità 10 g
Sinonimo Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
InChI Formula InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Peso formulazione 125.9987
Percent Purity >95%