Learn More
Dimethyl sulfide, 99+%
Codice prodotto. 11398217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398217 250 mL 250mL
11308227 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022949.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-18-3
Formula molecolare C2H6S
Molecular Weight (g/mol) 62.13
Numero MDL MFCD00008562
InChI Key QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
SMILES CSC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfide
Punto di fusione -83°C
Densità 0.845 g/mL
Punti di ebollizione 38°C
Punto d'infiammabilità -48°C (-54°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.4351
Quantità 250 mL
Numero UN UN1164
Indice di Merck 14,6123
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with
IUPAC Name (methylsulfanyl)methane
Peso formulazione 62.14
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl sulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfide