Learn More
Dimethyl Sulfide, TRC
Codice prodotto. 30449411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449411 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34800010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Formula molecolare C2 H6 S
Quantità 10 g
Sinonimo Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
InChI Formula InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
SMILES CSC
IUPAC Name methylsulfanylmethane
Molecular Weight (g/mol) 62.13
Peso formulazione 62.019