Learn More
Dimethyl Sulfoxide, ≥99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15695630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
4L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15695630 6 x 1 L pezzi 6
15645630 100 mL 100mL
15685630 500 mL 500mL
15655630 1 L 1L
15665630 2.5 L 2.50L
15605640 6 x 500 mL pezzi 6
15658410 4 L 4L
15675630 4 x 4 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15695630 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 4723016X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    465.02€ / pezzi 6
    Risparmia 154.98€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99.9%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Colore Colorless
Densità 1.10g/mL
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 42%, 63°F
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.9%