Learn More
Dimethyl sulfoxide, 99.97%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466521 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466521 250 mL -
11446521 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466521 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219481983
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Colore Colorless
Densità 1.10g/mL
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid To Solid
Intervallo percentuale saggio 0.9997
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Peso formulazione 78.13