Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
HDPE Bottle
Plastic Container
Descrizione
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demasorb, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, dimethyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, demavet, methane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, dmso, 2.5L, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
Specifica
Punto di fusione | 18.4°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 189°C |
Quantità | 500 mL |
Imballaggio | HDPE Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 0.55mbar at 20°C |
Viscosità | 1.98 mPaS at 25°C |
IUPAC Name | methylsulfinylmethane |
Peso formulazione | 78.13g/mol |