Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demasorb, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, dimethyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, demavet, methane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, dmso, 2.5L, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 18.4°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 10 L |
| Imballaggio | Plastic Container |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 0.55mbar at 20°C |
| Viscosità | 1.98 mPaS at 25°C |
| Punti di ebollizione | 189°C |
| IUPAC Name | metilsulfinilmetano |
| Peso formulazione | 78.13g/mol |