Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10206581 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Plastic Container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10206581 1 L Flacone in HDPE 1L
10213810 500 mL Flacone in HDPE 500mL
10162090 2.5 L Flacone in HDPE 2.50L
11403893 5 L Flacone in HDPE 5L
10194423 10 L Plastic Container 10L
10318153 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10206581 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/4121/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.55€
    79.70€ / 1L
    Risparmia 18.85€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demasorb, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, dimethyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, demavet, methane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, dmso, 2.5L, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089 | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demasorb, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, dimethyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, demavet, methane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, dmso, 2.5L, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.98 mPaS at 25°C
Punti di ebollizione 189°C
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid