Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15634630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15634630 2.5 L 2.50L
15604630 100 mL 100mL
15674630 500 mL 500mL
15624630 1 L 1L
15644630 2 L 2L
15684630 6 x 1 L pezzi 6
15654630 4 x 2.5 L pezzi 4
15664630 4 x 4 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Product Code. 15634630 Supplier Honeywell-Chromasolv Supplier No. 348692.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.7%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 16°C to 19°C
Nota nome for HPLC
Densità 1.10g/mL
Quantità 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.479
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Punti di ebollizione 189°C
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Show More Show Less
Product Identifier
  • Dimethyl sulfoxide