Learn More
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 99.9% (Isotopic)
Codice prodotto. 15441457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 g
10 x 1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441457 10 x 1 g 1g
15431457 5 x 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15441457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036517.48
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is in combination with pyridine-d5 plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.18 g/mL
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.476
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 10 x 1 g
Punto di fusione 20°C
Punti di ebollizione 190°C
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Isotopic)
Informazioni di solubilità Miscible with water and diethyl ether.
IUPAC Name (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Peso formulazione 84.17
Percent Purity 99.9%