Descrizione
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, methane, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide, dmso, demavet, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, demasorb, 500mL, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 18.4°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Flacone in HDPE |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 0.55mbar at 20°C |
| Viscosità | 1.98 mPaS at 25°C |
| Punti di ebollizione | 189°C |
| Peso formulazione | 78.13g/mol |