Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 %
DMSO is a cryopreservation agent for cells, and may also be used in bacterial transformations.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Dimethyl Sulfoxide |
| Punto di fusione | 18.4°C |
| Absorbance | ≤0.30 Absorbance Units at 280nm |
| Colore | Colorless |
| Informazioni di decomposizione | >190°C |
| Densità | 1.100g/cm³ |
| Quantità | 100 mL |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?