Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10499683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in HDPE
Dimensione della confezione:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10499683 1 L Flacone in HDPE 1L
10103483 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11463883 4 L Flacone in HDPE 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10499683 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2311
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 %
DMSO is a cryopreservation agent for cells, and may also be used in bacterial transformations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Absorbance ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.100g/cm³
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.7 %
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.98 mPa/s at 25°C
Acqua 0.2% max.
Indice di Merck 15, 3285
Punti di ebollizione 189°C
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.7%