Learn More
Dimethyl sulfoxide, HPLC Grade, 99.9+%
Codice prodotto. 11378167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378167 1 L 1L
11398167 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022914.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.101 g/cm3
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Mild
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.479
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Beilstein 506008
Punti di ebollizione 189°C
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13
Grado HPLC