Learn More
Dimethyl Sulfoxide Molecular Biology MP Biomedicals
Codice prodotto. 11456521 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11456521 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11456521 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219481980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20€
    84.00€ / 100mL
    Risparmia 4.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Sulfoxide
CAS 67-68-5
Densità 1.104 g/cm3 at 20 °C
Quantità 100 mL
Formula molecolare C2H6OS
Numero MDL MFCD00002089
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Peso formulazione 78.13
Grado Biologia molecolare
Identificativo prodotto
  • Dimethyl Sulfoxide, molecular biology reagent