Learn More
Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., Honeywell
Codice prodotto. 15644710
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15644710
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 349431L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Densità 1.10g/mL
Quantità 1 L
Limite di esplosione 42%, 63°F
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Peso formulazione 78.13g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado puriss. p.a.
Identificativo prodotto
  • Dimethyl sulfoxide