missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyl Sulfoxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethylsulfoxide |
| CAS | 67-68-5 |
| Formula molecolare | C2 H6 O S |
| Quantità | 5 mL |
| Sinonimo | Dimethyl sulfoxide, Sulfinylbismethane, Methylsulfinylmethane, Methane, sulfinylbis- (9CI), Methyl sulfoxide (8CI), DMS 70, DMS 90, DMSO, DMSO Evol, Demasorb, Demavet, Demeso, Demsodrox, Dimethyl sulfoxide, Dimethyl sulphoxide, Dimethylsulfoxide, Dimexide, Dimexidum, Dipirartril-tropico, Dolicur, Domoso, Dromisol, Durasorb, Gamasol 90, Herpid, Hyadur, Infiltrina, Kemsol, NSC 763, Rimso 50, SQ 9453, Sclerosol, Somipront, Sulfinylbismethane, Syntexan, Methane, 1,1'-sulfinylbis- |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)C |
| IUPAC Name | methylsulfinylmethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 78.13 |
| Peso formulazione | 78.0139 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?