Learn More
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 98 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15457987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457987 1 g 1g
15449145 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15457987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51104.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 74079-01-9 | C10H10O4 | 198.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74079-01-9
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 198.21
Numero MDL MFCD00182544
InChI Key WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Sinonimo dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
PubChem CID 12241382
IUPAC Name dimethyl 2,3,5,6-tetradeuteriobenzene-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Note percentuale saggio 98 atom % D
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.21
Percent Purity 95%