Learn More
Dimethyl terephthalate, 99%
Codice prodotto. 10255710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10255710 25 g Plastic bottle 25g
10225760 500 g Plastic bottle 500g
10012420 1 kg Plastic bottle 1kg
10722611 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10255710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180580250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 120-61-6
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00008440
InChI Key WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dimethyl terephthalate
Nota nome 99%
Acidità 0.03mg KOH/g max.
Punto di fusione 140°C to 143°C
Colore White
Punti di ebollizione 288°C
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 09, 843
Indice di Merck 15, 9305
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Punto di sublimazione 285.0 °C
IUPAC Name dimethyl benzene-1,4-dicarboxylate
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes or Pellets
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.