Learn More
Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 99+%
Codice prodotto. 10328860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10328860 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10328860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 255350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 826-35-7 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Nota nome 99+%
CAS 826-35-7
Colore Colorless
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 101°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H10O4
Indice di rifrazione 1.4425 to 1.4445
Numero MDL MFCD00062806
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.12
Sinonimo dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1r,2r-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, e, dimethyltrans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1,2-dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl +/--trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1r,2r ;-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
InChI Key JBVOSZYUSFDYIN-RFZPGFLSSA-N
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 158.16
PubChem CID 6429599
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico