Learn More
Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30385781
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385781 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385781 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD478848500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Formula molecolare C7H10O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Peso formulazione 158.0579