Learn More
Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30377254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377254 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377254 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4788481G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Formula molecolare C7H10O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Peso formulazione 158.0579