Learn More
Dimethyl trans-3-Hexenedioate, TRC
Codice prodotto. 30369583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30369583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47314525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trans-3-Hexenedioate
CAS 25126-93-6
Formula molecolare C8 H12 O4
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824
InChI Formula InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC
IUPAC Name dimethyl (E)-hex-3-enedioate
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.0736