Learn More
Dimethyl trisulfide, 98+%
Codice prodotto. 10289500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10289500 25 g Bottiglia in vetro 25g
10005830 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10289500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415030250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3658-80-8
Formula molecolare C2H6S3
Molecular Weight (g/mol) 126.27
Numero MDL MFCD00039808
InChI Key YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
IUPAC Name (methyltrisulfanyl)methane
SMILES CSSSC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trisulfide
Nota nome 98+%
Punto di fusione -68.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SSSCH3
Indice di rifrazione 1.5995 to 1.6025
Quantità 25 g
Beilstein 01, IV, 1283
Gravità specifica 1.19
Peso formulazione 126.27
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl trisulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.