Learn More
Dimethyl Trisulphide, TRC
Codice prodotto. 30361472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361472 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361472 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD265360500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Formula molecolare C2 H6 S3
Quantità 500 mg
Sinonimo Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
InChI Formula InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMILES CSSSC
IUPAC Name (methyltrisulfanyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 126.26
Peso formulazione 125.9632