Learn More
Dimethyl Yellow Indicator, Solstice
Codice prodotto. 15633910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15633910 25 g Glass Bottle 25g
15623910 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15633910 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3312925G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    71.98€ / 25g
    Risparmia 12.02€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
Aggiungi al carrello
Indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-11-7
Formula molecolare C14H15N3
Molecular Weight (g/mol) 225.30
Numero MDL MFCD00008308
InChI Key JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC Name N,N-dimethyl-4-phenyldiazenylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl Yellow
Punto di fusione 111°C
Odore Odourless
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5N=NC6H4N(CH3)2
Numero UN UN2811
Beilstein 746016
Colore Yellow
Informazioni di solubilità Insoluble in water
pH 5 to 7 (at 10.00 g/L 20°C)
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.29g/mol
Grado Indicator
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyl yellow
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene