Learn More
Dimethyl Yellow, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sudan Yellow |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 225.1266 |